Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke. Für eine lange Lebensdauer bei Verwendung mit Peristaltikpumpen konzipiert.
102.00 CHF - 629.20 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11806694
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-13
13
102.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11826694
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-14
14
107.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11715108
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-25
25
152.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11821435
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-16
16
629.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11841435
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-17
17
183.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11851435
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06402-18
18
200.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
  • Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
  • Nicht alternd, nicht oxidierend
  • Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
  • Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Ja
135 °C
15 m
-51 °C
Undurchsichtig, beige
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig