Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene(A 60 F) für Nahrungsmittel, Silikonschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke. Für eine lange Lebensdauer bei Verwendung mit Peristaltikpumpen konzipiert.
Marke:  Masterflex™ 06402-17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11841435
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen.Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
  • Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
  • Nicht alternd, nicht oxidierend
  • Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
  • Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
6.4 mm
15 m
-51 °C
17
1/4 in.
Undurchsichtig, beige
510 mm
Autoklavierbar
Norprene in Lebensmittelqualität (A 60 F)
Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Ja
2.8 bis 1700 ml/min
6.7 m
20 psi
135 °C