Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Marke: Gibco™ A3830801
Beschreibung
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium is the first commercially available, defined, serum-free medium (SFM) for the proliferation and/or manipulation of T cells and dendritic cells manufactured in compliance with cGMP. It contains L-glutamine, but phenol red, gentamicin sulfate, and streptomycin sulfate have been removed to meet global regulatory requirements for ancillary materials used in cell therapy manufacturing.
- Ein von der FDA zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II, das für die Verarbeitung von humanem Ex-vivo-Gewebe und Zellkulturen vorgesehen ist und cGMP-konform hergestellt wird.
- Es enthält L-Glutamin und ist ohne Phenolrot und ohne Antibiotika formuliert.
- Je nach Anwendung ergänzt mit humanem AB-Serum oder CTS™ Immunzellen-SR und verschiedenen Zytokinen oder Wachstumsfaktoren.
- Gemäß cGMP und 21 CFR Teil 820 hergestellt.
- Bewerte klinische Verwendung als Hilfsreagenz in Provenge™ (Sipuleucel-T), dem ersten FDA-zugelassenen therapeutischen Krebsimpfstoff [1]
- Eine definierte serumfreie Formulierung, die auf der Ebene der Primärkomponenten keine aus Rindern gewonnenen Komponenten enthält.
- Kann auch zur Unterstützung natürlicher Killerzellen in Kombination mit Feedern verwendet werden. Jede Charge von CTS AIM-V Medium ist mit Jurkat-Zellen vorqualifiziert, einer immortalisierten humanen T-Lymphozytenlinie, um eine konsistente Leistung zu gewährleisten.
- Mit L-Glutamin erhältlich, jedoch wurden Phenolrot, Gentamicin-Sulfat und Streptomycin-Sulfat entfernt, um die globalen gesetzlichen Anforderungen für Hilfsmaterialien für die Zelltherapieherstellung zu erfüllen.
- Erhältlich als 1.000 ml-Flasche für Benutzer kleiner Volumen sowie als 10 l-Beutel für Benutzer größerer Volumen, die an geschlossenen Systemen interessiert sind.
Spezifikation
CTS AIM-V Medium ist ein 1x Medium ohne Gentamicin-Sulfat, Streptomycin-Sulfat oder Phenolrot. | |
Animal Origin | |
Stammzellmedien | |
Steril gefiltert | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Umgebungstemperatur |
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Flasche | |
1 L |
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.