Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf aus Edelstahl
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Die Cole-Parmer™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
1585.00 CHF - 2230.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Kanäle Mehrere
Verschlussart Befestigt
Menge Je 1
Rollenmaterial Edelstahl
Rotormaterial Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11855571
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07535-04
0.045 bis 280 ml/min 4-Kanal-Pumpenaufsatz
1585.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11885571
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07536-04
1.6 bis 2300 ml/min 4-Kanal-Pumpenaufsatz
2230.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11865571
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07535-08
0.045 bis 280 ml/min 8-Kanal-Pumpenaufsatz
2230.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen.Die MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
  • Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten
  • Große und kleine Kassetten mischbar: eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
  • Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
  • Erfordern Antriebe mit mindestens 
  • 1⁄10 PS und einer maximalen Drehzahl von 600 U/min
  • Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
Spezifikation
Mehrere
Je 1
Edelstahl
Befestigt
Edelstahl
1 bis 600 U/min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf aus Edelstahl