Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf mit großer Kassette
Diese Kartuschen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Große Kartuschen gewährleisten genaue Flussraten und verfügen über einstellbare Schlauchhalterungen zur Befestigung der Schläuche.
160.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Kanäle Mehrere
Verschlussart Verstellbar
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11868463
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07519-75
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten Präzisionsschläuche
160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11868443
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07519-70
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten Microbore- und Präzisionsschläuche
160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Masterflex Pumpenköpfen der Modelle 07519-05 und -06
  • Zur Vorbereitung des Pumpbetriebs müssen die Schlauchhalter lediglich auf die gewünschte Schlauchgröße eingestellt werden
  • Bei kleinen Kartuschen ist die optimale Retention voreingestellt. Einfach die Schläuche beladen und mit dem Pumpen beginnen
  • Jede Kartusche kann mit Microbore- und/oder L/S-Präzisionspumpenschläuchen bestückt werden, siehe untenstehende Tabelle
  • Alle Kartuschen verfügen über einstellbaren Verschluss, wodurch eine bidirektionale Flussänderung von 5 % gewährleistet wird
  • Den Verschluss für höheren Druck festziehen und für eine längere Lebensdauer der Schläuche lockern
  • Zur Reduzierung der Pulsierung den Ein-/Ausgang von zwei Kartuschen verbinden
  • Die Kartuschen bestehen aus Polycarbonat und glasfaserverstärktem Nylon
Mischen Sie kleine und große Kartuschen auf Pumpenköpfen, die beide Größen aufnehmen; zwei kleine Kartuschen nehmen den gleichen Platz ein wie eine große Kartusche
Spezifikation
Spezifikation
Mehrere
Verstellbar
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf mit großer Kassette