Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf mit großer Kassette
Diese Kartuschen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Große Kartuschen gewährleisten genaue Flussraten und verfügen über einstellbare Schlauchhalterungen zur Befestigung der Schläuche.
Marke:  Masterflex™ 07519-70
142.25 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11868443
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Masterflex Pumpenköpfen der Modelle 07519-05 und -06
  • Zur Vorbereitung des Pumpbetriebs müssen die Schlauchhalter lediglich auf die gewünschte Schlauchgröße eingestellt werden
  • Bei kleinen Kartuschen ist die optimale Retention voreingestellt. Einfach die Schläuche beladen und mit dem Pumpen beginnen
  • Jede Kartusche kann mit Microbore- und/oder L/S-Präzisionspumpenschläuchen bestückt werden, siehe untenstehende Tabelle
  • Alle Kartuschen verfügen über einstellbaren Verschluss, wodurch eine bidirektionale Flussänderung von 5 % gewährleistet wird
  • Den Verschluss für höheren Druck festziehen und für eine längere Lebensdauer der Schläuche lockern
  • Zur Reduzierung der Pulsierung den Ein-/Ausgang von zwei Kartuschen verbinden
  • Die Kartuschen bestehen aus Polycarbonat und glasfaserverstärktem Nylon
Mischen Sie kleine und große Kartuschen auf Pumpenköpfen, die beide Größen aufnehmen; zwei kleine Kartuschen nehmen den gleichen Platz ein wie eine große Kartusche
Spezifikation
Spezifikation
Microbore- und Präzisionsschläuche
Verstellbar
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten
Mehrere
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf mit großer Kassette > Kann verwendet werden mit: L/S 07519–05, 07519–06 Pumpenköpfe mit Kassette, für synchrone Mehrkanalpumpe