Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschmotor für modulare Analogantriebe
Machen Sie das Beste aus Ihren Ersatzteilen für Masterflex™ Antriebe und anderem Zubehör
Marke: Masterflex™ 07553-79
1260.33 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie Austauschmotoren auf Grundlage Ihres modularen Masterflex™ SystemsSpezifikation
Ersatzteile | |
230 V Wechselstrom | |
600 U/min |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13