Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ modularer Präzisions-Pumpenantrieb
Messen und übertragen Sie Flüssigkeiten präzise und reproduzierbar mit modularen Pumpenantrieben. Masterflex™ I/P™ Modulare Präzisionsantriebe verfügen über reversibles Pumpen und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung.
Marke:  Masterflex™ 07591-20
4111.04 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13447099
  • 4680.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,04 bis 19 l/min mit I/P™-Schläuchen—von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchmaßen abhängig
  • Die digitale Schnittstelle mit LED-Display zeigt die Pumpendrehzahl an—dies bestätigt die Drehzahleinstellung auf einen Blick
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Der leistungsstarke Motor ermöglicht das Stapeln zweier Pumpenköpfe. Dies erhöht die Durchflussrate bei gleichzeitig ±0,25 % Drehzahlregelgenauigkeit
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
Spezifikation
115/230 V Wechselspannung, 149 W
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
39.5 cm
Ja
149 w
19000 ml/min
15.2 cm
14.1 cm
0.25 %
6 bis 650 U/min
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ modularer Präzisions-Pumpenantrieb > Flussrate: 19000 ml/min