Learn More
SI Analytics™ Manuelles Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter mit drei Ringmarkierungen, da sie nur durch manuelle Messungen überprüft werden können.
390.00 CHF - 391.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Calibrated Ja
ASTM-Nummern D446
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Enthält Ringmarken und 2 Konstanten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Ungefähre Konstante Viskositätsbereich Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ungefähre Konstante Viskositätsbereich Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10707021
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285403034
0.0215 K 3 bis 15 cSt 0.63 mm Durchmesser
391.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10538981
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285403042
0.035 K 7 bis 35 cSt 0.78 mm Durchmesser
390.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10423711
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285403059
0.1 K 20 bis 100 cSt 1.02 mm Durchmesser
391.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von lichtundurchlässigen Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Kalibriert
  • Mit zwei Konstanten
  • Mit drei Ringmarkierungen
  • Nur für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 12 ml
  • Gesamtlänge 295 mm
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
D446
Ringmarken und 2 Konstanten
12 mL
Ja
ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Nur für manuelle Messungen