Learn More
SI Analytics™ Manuelles Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter mit drei Ringmarkierungen, da sie nur durch manuelle Messungen überprüft werden können.
Marke:  SI Analytics™ 285403042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10538981
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von lichtundurchlässigen Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Kalibriert
  • Mit zwei Konstanten
  • Mit drei Ringmarkierungen
  • Nur für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 12 ml
  • Gesamtlänge 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
Ja
0.035 K
ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Nur für manuelle Messungen
12 mL
7 bis 35 cSt
Kapillarröhrchen Nr. 150
D446
Ringmarken und 2 Konstanten
0.78 mm Durchmesser