Learn More
Macherey-Nagel™ Manuelle ergonomische Öffnungszange
264.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | Je 1 |
---|---|
Typ | Manueller ergonomischer Entdeckler |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12898585
|
Macherey-Nagel™
735311 |
Für 11 mm-Bördelkappen aus Aluminium |
264.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12808595
|
Macherey-Nagel™
735320 |
Für 20mm-Bördelkappen aus Aluminium |
271.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Je 1 | |
Manueller ergonomischer Entdeckler |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Manuelle ergonomische Öffnungszange