Learn More
Macherey-Nagel™ Manuelle ergonomische Öffnungszange
Marke: Macherey-Nagel™ 735320
269.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Manueller ergonomischer Entdeckler | |
Für 20mm-Bördelkappen aus Aluminium |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Manuelle ergonomische Öffnungszange > Kann verwendet werden mit:Für 20 mm-Bördelkappen aus Aluminium
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur