Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für 4 ml-Fläschchen
Temperaturbeständig von -80  bis +100 °.
Marke:  Fisherbrand™ 15 21 2426
32.60 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12642505
  • 40.50 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 4 ml-Fläschchen oder 4 ml-Shell Vials
  • Rot
  • Inklusive Abdeckung
  • L x B x H: 130 x 130 x 52 mm
  • 49 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung an den Kavitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
4 ml-Fläschchen oder 4 ml-Fläschchen mit Schale
49
130 x 130 x 52 mm
Polypropylen
Abdeckung
-80 bis +100 °
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für 4 ml-Fläschchen > Für 4 ml-Fläschchen oder 4 ml-Shell Vials