Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
341.00 CHF - 354.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Material | Silikon |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
Zur Verwendung mit | 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche |
Produktcode | Marke | Farbe | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Schlauchgröße | Innendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17867963
|
Watson-Marlow
983.0063.000 |
Orange/weiß | 0.63mm | 0.63 mm | 1/50 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13430897
|
Watson-Marlow
983.0185.000 |
Grün/Grün | 1.85mm | 1.85 mm | 7/100 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17837973
|
Watson-Marlow
983.0165.000 |
Blau/Blau | 1.65mm | 1.65 mm | 3/50 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857963
|
Watson-Marlow
983.0076.000 |
Schwarz/Schwarz | 0.76mm | 0.76 mm | 1/50 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15398118
|
Watson-Marlow
983.0279.000 |
Violett/Weiß | 2.79mm | 2.79 mm | 1/10 in. |
354.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15318118
|
Watson-Marlow
983.0152.000 |
Gelb/Blau | 1.52mm | 1.52 mm | 1/20 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17827973
|
Watson-Marlow
983.0142.000 |
Gelb | 1.42mm | 1.42 mm | 1/20 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877933
|
Watson-Marlow
983.0088.000 |
Orange/orange | 0.88mm | 0.88 mm | 3/100 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13430007
|
Watson-Marlow
983.0102.000 |
Weiß | 1.02mm | 1.02 mm | 1/25 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16212252
|
Watson-Marlow
983.0205.000 |
Violett/Violett | 2.05mm | 2.05 mm | 8/100 in. |
341.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17807973
|
Watson-Marlow
983.0114.000 |
Rot/rot | 1.14mm | 1.14 mm | 1/25 in. |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
0,03 in. | |
400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche |
Silikon | |
0.8 mm |