Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marke:  Watson-Marlow 983.0142.000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 17827973
  • 341.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pumpenschlauch
1.42 mm
0,03 in.
400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche
0,24 bis 17 (4-Rollen-Pumpe), 0,17 bis 12 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
1/20 in.
Silikon
0.8 mm
1.42mm
Gelb