Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marke:  Watson-Marlow 983.0279.000
318.25 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15398118
  • 354.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
2.79 mm
0,03 in.
400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche
0,76 bis 53 (4-Rollen-Pumpe), 0,51 bis 36 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
1/10 in.
Silikon
0.8 mm
2.79mm
Violett/Weiß