Learn More
Mangan(IV)-oxid, aktiviert, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15468979
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(IV)-oxid, aktiviert, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468979
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15468979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13253.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Manganese(IV) oxide is suitable for use in batteries. It is widely used for the selective oxidation of allylic and benzylic alcohols to aldehydes or ketones, as a co-oxidant in combination with 1,4-benzoquinone and in the allylic oxidation of olefins catalyzed by Palladium(II)­ acetate. It acts a reagent for oxidations. It is the source of manganese and all its compounds, largely used in manufacturing of manganese steel, for making amethyst glass, decolorizing glass, painting on porcelain, faience and majolica. The precipitate is used in electrotechnics, pigments, browning gun barrels, drier for paints and varnishes, printing and dyeing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(IV)-oxid ist für den Einsatz in Batterien geeignet. Es wird häufig für die selektive Oxidation von allylischen und benzylischen Alkoholen zu Aldehyden oder Ketonen verwendet, als Co-Oxidationsmittel in Kombination mit 1,4-Benzochinon und bei der allylischen Oxidation von Olefinen, die von Palladium(II)-acetat katalysiert werden. Es fungiert als Reagenz für Oxidationen. Es ist die Quelle von Mangan und all seiner Verbindungen, die hauptsächlich bei der Herstellung von Manganstahl, bei der Herstellung von Amethystglas, der Entfärbung von Glas, der Bemalung von Porzellan, Fayence und Majolika verwendet werden. Der Niederschlag wird in der Elektrotechnik, Pigmenten, Brünierung von Gewehrläufen, Trocknern für Farben und Lacke, Druck- und Färbetextilien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunsteinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide activated
Schmelzpunkt ∽535°C (decomposition)
Menge 10 g
Merck Index 14,5730
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Dichte 5.026
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM14L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberL13253.22,L13253.36,L13253.09
ChargennummerY25K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberL13253.22,L13253.36,L13253.09
ChargennummerU30K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberL13253.22,L13253.36,L13253.09
ChargennummerT19K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberL13253.22,L13253.36,L13253.09
ChargennummerQ09K059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberL13253.22,L13253.36,L13253.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese (IV) oxide, activated
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese oxide
Name des Produkts
Mangan(IV)-oxid, aktiviert, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >