Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10096063
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10096063 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10096063
Marke: Thermo Scientific Acros 205891000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifications
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Merck Index 15,5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 197.91
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer205890025,205895000,205891000
ChargennummerA0464270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Artikelnummer205890025,205895000,205891000
ChargennummerA0459787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Artikelnummer205890025,205895000,205891000
ChargennummerA0453359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer205890025,205895000,205891000
ChargennummerA0395906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer205890025,205895000,205891000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >