Learn More
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
139.10 CHF - 402.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19513-05-4 |
---|---|
Summenformel | C6H9MnO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 232.07 |
MDL-Nummer | MFCD00150022 |
InChI-Schlüssel | AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | manganese(3+) triacetate |
SMILES | [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10420291
|
Thermo Scientific Acros
201740250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10378720
|
Thermo Scientific
201741000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
19513-05-4 | |
232.07 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
manganese(3+) triacetate |
Spezifikation
Manganese(III) acetate dihydrate | |
19513-05-4 | |
Pulver | |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
Solubility in water: very soluble | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
232.07 | |
98% |
98% | |
Braun bis Braun-Orange | |
97.5% min. (Iodometry) | |
(CH3CO2)3Mn·2H2O | |
02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
manganese(3+) triacetate | |
268.09 | |
Echt |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen,falls vorhanden und leicht möglich.
Weiter spülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Manganese(III) acetate dihydrate
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.