Learn More
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10420291
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10420291 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10420291
Marke: Thermo Scientific Acros 201740250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19513-05-4
Summenformel C6H9MnO6
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00150022
InChI-Schlüssel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) acetate dihydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Braun bis Braun-Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel (CH3CO2)3Mn·2H2O
Fieser 02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble
Formelmasse 268.09
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0431997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2021 Catalog Number201740250,201741000
ChargennummerA0405693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2021 Catalog Number201740250,201741000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >