Learn More
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
124.00 CHF - 972.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19513-05-4 |
---|---|
Summenformel | C6H9MnO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 232.07 |
MDL-Nummer | MFCD00150022 |
InChI-Schlüssel | AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | manganese(3+) triacetate |
SMILES | [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15402837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047050.04 |
2 g |
124.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15412837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047050.09 |
10 g |
301.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047050.18 |
50 g | N/A | |||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
19513-05-4 | |
232.07 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
manganese(3+) triacetate |
Specifications
Manganese(III) acetate dihydrate | |
Rosa | |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
It is soluble in water. | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
232.07 | |
97% |
19513-05-4 | |
Fest | |
Mn(OOCCH3)3·2H2O | |
3732626 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
manganese(3+) triacetate | |
268.10 (232.07 Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 213-602-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen