Learn More
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15402837
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402837
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 15402837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047050.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19513-05-4
Summenformel C6H9MnO6
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00150022
InChI-Schlüssel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) acetate dihydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Fest
Menge 2 g
Strukturformel Mn(OOCCH3)3·2H2O
Beilstein 3732626
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 268.10 (232.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR17D053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047050.04,047050.09
ChargennummerY08E017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047050.04,047050.09
ChargennummerZ03F024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number047050.04,047050.09
ChargennummerW29D007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number047050.04,047050.09
ChargennummerE23Z045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number047050.04,047050.09
Name des Produkts
Mangan(III)-acetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >