Learn More
Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Farbe | Rosa |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.0-101.0% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 169.02 (151.00anhydrous) |
Güte | ACS |
Aussehen | Pink powder |
Dichte | 2.95 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N09K038 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | 033341.36,033341.A3 |
U17I024 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | 033341.36,033341.A3 |
X18I045 | Analysenzertifikat | 31/10/2022 | 033341.36,033341.A3 |
U15I009 | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | 033341.36,033341.A3 |
U12I012 | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | 033341.36,033341.A3 |