Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
60.30 CHF - 311.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Summenformel | H2MnO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.01 |
MDL-Nummer | MFCD00149159 |
InChI-Schlüssel | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
PubChem CID | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
IUPAC-Name | Mangan(2+);sulfat;hydrat |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10696592
|
Thermo Scientific Acros
205905000 |
500 g | Kunststoffflasche |
60.30 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10562991
|
Thermo Scientific Acros
205900010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
92.45 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10701234
|
Thermo Scientific Acros
205900050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
311.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
Mangan(2+);sulfat;hydrat |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
850.0°C | |
700.0°C | |
Rosa bis Weiß | |
99% min. (Complexometry) | |
MnSO4·H2O | |
15, 5804 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
≥99% | |
10.0% to 12.0% (500°C) |
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
10034-96-5 | |
Pulver | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
Mangan(2+);sulfat;hydrat | |
177577 | |
169.02 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Causes serious eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately
GHS-Signalwort: Gefahr
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate