Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Siedepunkt | 850.0°C |
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | 700.0°C |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Complexometry) |
Strukturformel | MnSO4·H2O |
Merck Index | 15, 5804 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction