Learn More
Mangan(II)-oxid, Mn 76.0 bis 78.0 %, typischerweise 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
45.85 CHF - 553.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-43-0 |
---|---|
Summenformel | MnO |
Molekulargewicht (g/mol) | 70.94 |
MDL-Nummer | MFCD00016226 |
InChI-Schlüssel | VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide |
PubChem CID | 14940 |
IUPAC-Name | Oxomangan |
SMILES | O=[Mn] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011870.36 |
500 g |
45.85 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011870.A3 |
2 kg |
129.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011870.F7 |
5 x 2 kg |
553.00 CHF
10 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The main use of manganese dioxide is in dry-cell batteries, such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is useful as a pigment, and as a precursor to other manganese compounds. It is used as a reagent in organic synthesis, for instance, for the oxidation of allylic alcohols and arylmethyl alcohols. It is also employed in various industrial purposes such as in adhesives and sealant chemicals, lubricants and lubricant additives, fertilizers, oxidizing/reducing agents, plating agents and surface treating agents, processing aids, air care products, paints, and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1344-43-0 | |
70.94 | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
14940 | |
O=[Mn] |
MnO | |
MFCD00016226 | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
Oxomangan |
Spezifikation
Manganese(II) oxide | |
1344-43-0 | |
Pulver | |
MnO | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomangan | |
14940 | |
Geruchsneutral | |
5 g/cm3 at 20°C |
Mn 76.0-78.0% | |
Grün | |
Mn 76.0-78.0%, typically 99% | |
MFCD00016226 | |
Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid. | |
O=[Mn] | |
70.94 | |
70.94 | |
Green powder |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-695-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OP0900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen