Learn More
Mangan(II)-oxid, Mn 76.0 bis 78.0 %, typischerweise 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331948
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-oxid, Mn 76.0 bis 78.0 %, typischerweise 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331948
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11331948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011870.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
The main use of manganese dioxide is in dry-cell batteries, such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is useful as a pigment, and as a precursor to other manganese compounds. It is used as a reagent in organic synthesis, for instance, for the oxidation of allylic alcohols and arylmethyl alcohols. It is also employed in various industrial purposes such as in adhesives and sealant chemicals, lubricants and lubricant additives, fertilizers, oxidizing/reducing agents, plating agents and surface treating agents, processing aids, air care products, paints, and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-43-0
Summenformel MnO
Molekulargewicht (g/mol) 70.94
MDL-Nummer MFCD00016226
InChI-Schlüssel VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14940
IUPAC-Name Oxomangan
SMILES O=[Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) oxide
Namenshinweis Mn 76.0-78.0%
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich Mn 76.0-78.0%, typically 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Formelmasse 70.94
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder
Dichte 5 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ05J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number011870.F7,011870.A3,011870.36
ChargennummerZ29I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number011870.F7,011870.A3,011870.36
ChargennummerZ02H045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011870.F7,011870.A3,011870.36
ChargennummerA17Q38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011870.F7,011870.A3,011870.36
ChargennummerQ26F042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011870.F7,011870.A3,011870.36
Name des Produkts
Mangan(II)-oxid, Mn 76.0 bis 78.0 %, typischerweise 99 %, Thermo Scientific Chemicals >