Learn More
Mangan(II)-nitrat, Thermo Scientific Chemicals
39.80 CHF - 145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10377-66-9 |
---|---|
Summenformel | MnN2O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.946 |
MDL-Nummer | MFCD00011112 |
InChI-Schlüssel | MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate |
PubChem CID | 61511 |
IUPAC-Name | Mangan(2+);dinitrat |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.18 |
50 g | N/A | |||||||
11327668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.36 |
500 g |
61.85 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11347668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.A3 |
2 kg |
145.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10377-66-9 | |
178.946 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
61511 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
MnN2O6 | |
MFCD00011112 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
Mangan(2+);dinitrat |
Spezifikation
Manganese(II) nitrate | |
10377-66-9 | |
Flüssig | |
MFCD00011112 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
Mangan(2+);dinitrat | |
61511 | |
Pink liquid |
50% w/w aq. Soln | |
Rosa | |
MnN2O6 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] | |
178.946 | |
178.95 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
H272-H351-H315-H319-H335: May intensify fire; oxidizer. Suspected of causing cancer. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8