Learn More
Mangan(II)-nitrat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) nitrate |
Namenshinweis | 50% w/w aq. Soln |
Farbe | Rosa |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 178.95 |
Aussehen | Pink liquid |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253153 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 033340.A3,033340.36 |
10252190 | Analysenzertifikat | 23/08/2024 | 033340.A3,033340.36 |
10241795 | Analysenzertifikat | 01/07/2022 | 033340.A3,033340.36 |
10239917 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 033340.A3,033340.36 |
K07L34 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 033340.A3,033340.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Manganese(II) nitrate, 50% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, manganese(2+) salt