Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
31.56 CHF - 306.53 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Summenformel | Cl2H8MnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.90 |
MDL-Nummer | MFCD00149792 |
InChI-Schlüssel | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10096063
|
Thermo Scientific Acros
205891000 |
100 g | Kunststoffflasche |
31.56 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10552991
|
Thermo Scientific Acros
205895000 |
500 g | Kunststoffflasche |
91.86 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11994191
|
Thermo Scientific Acros
205890025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
306.53 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid |
Spezifikation
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
Feines Kristallpulver | |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
15,5793 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid | |
197.91 | |
Analytisch |
58.0°C | |
Rosa | |
99% min. (Complexometry) | |
MnCl2·4H2O | |
07,222; 09,288 | |
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen zu Organschäden führen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.