Learn More
Mangan(II)-carbonat, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
42.15 CHF - 563.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 598-62-9
Summenformel CMnO3
Molekulargewicht (g/mol) 114.946
MDL-Nummer MFCD00011116
InChI-Schlüssel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC-Name Mangan(2+);carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.06
5 g
42.15 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11335057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.14
25 g
168.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11355057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.22
100 g
563.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manganese(II) carbonate is used in the production of manganese dioxide for dry-cell batteries and for ferrites, as an additive to plant fertilizers to cure manganese deficient crops. It is also used in health foods, in ceramics as a glaze colorant and flux, and in concrete stains, and as a hematinic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 209-942-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Mangan(II)-carbonat, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato