Learn More
Mangan(II)-carbonat, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Manganese(II) carbonate is used in the production of manganese dioxide for dry-cell batteries and for ferrites, as an additive to plant fertilizers to cure manganese deficient crops. It is also used in health foods, in ceramics as a glaze colorant and flux, and in concrete stains, and as a hematinic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) carbonate |
Schmelzpunkt | 350°C (decomposition) |
Farbe | Braun bis Violett |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(0.065g/L),dilute inorganic acids. Insoluble alcohol. |
Formelmasse | 114.95 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Light brown to violet powder |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23999 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040756.06,040756.22,040756.14 |
22339 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040756.06,040756.22,040756.14 |
23276 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040756.06,040756.22,040756.14 |
24070 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040756.06,040756.22,040756.14 |