Learn More
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363258
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363258
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11363258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036215.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Prozentgehaltsbereich 99.98% (metals basis)
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR08J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number036215.14,036215.22
ChargennummerM09K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number036215.14,036215.22
ChargennummerY04I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number036215.14,036215.22
ChargennummerY10H080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036215.14,036215.22,036218.36
ChargennummerK21T034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036215.14,036215.22,036218.36
Name des Produkts
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >