Learn More
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353258
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353258
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11353258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036215.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Prozentgehaltsbereich 99.98% (metals basis)
Menge 100 g
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
Form granular
Name des Produkts
Mangan-Granulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >