Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor ohne Absonderung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressionsvektor für Säuger ohne Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
255.00 CHF - 284.96 CHF
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
---|---|
Markergen | Ampicillin |
Promoter | CMV |
Produkttyp | Vector |
Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
Produktcode | Marke | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15613858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5003-001 |
pCSG-IBA3 | N/A | |||||||
15613868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5064-001 |
pCSG-IBA64 | N/A | |||||||
15613878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5145-001 |
pCSG-IBA145 | N/A | |||||||
15623858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5005-001 |
pCSG-IBA5 | N/A | |||||||
15623878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5162-001 |
pCSG-IBA162 | N/A | |||||||
15633858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5023-001 |
pCSG-IBA23 | N/A | |||||||
15633878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5164-001 |
pCSG-IBA164 | N/A | |||||||
15643868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5103-001 |
pCSG-IBA103 |
284.96 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5167-001 |
pCSG-IBA167 | N/A | |||||||
15653878
![]() |
IBA Lifesciences
5-5168-001 |
pCSG-IBA168 | N/A | |||||||
15663868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5105-001 |
pCSG-IBA105 |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15673858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5043-001 |
pCSG-IBA43 | N/A | |||||||
15673868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5123-001 |
pCSG-IBA123 | N/A | |||||||
15683858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5045-001 |
pCSG-IBA45 | N/A | |||||||
15693848
![]() |
IBA Lifesciences
5-5000-001 |
pCSG-IBAwt1 |
270.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15693858
![]() |
IBA Lifesciences
5-5062-001 |
pCSG-IBA62 | N/A | |||||||
15693868
![]() |
IBA Lifesciences
5-5143-001 |
pCSG-IBA143 | N/A | |||||||
Beschreibung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA Lifesciences GmbH Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Direct Cloning | |
Forward | |
Episomale Expression (orIP, EBNA-1) |
Ampicillin | |
Vector | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
250 ng/μl | |
5μ g |