Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor ohne Absonderung
GREENER_CHOICE
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressionsvektor für Säuger ohne Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
Brand:  IBA Lifesciences 5-5000-001
 View more versions of this product
Product Code. 15693848
  • 270.00 CHF / 5 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Description
Description
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
  • Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
  • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
  • Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
  • Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
  • Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Specifications
Specifications
Konstitutiv
Ampicillin
Vector
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Nicht markiert
250 ng/μl
5μ g
Episomale Expression (orIP, EBNA-1)
pCSG-IBAwt1 is a large expression vector with universal features for transient expression as well as for generation of stable mammalian cell lines.
CMV
Geneticin™ (G-418)
Mammalian
Direct Cloning
Forward
pCSG-IBAwt1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor ohne Absonderung > Vektor: pCSG-IBAwt1