Learn More
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.00 CHF - 517.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-77-3 |
---|---|
Summenformel | C3H2N2 |
MDL-Nummer | MFCD00001883 |
InChI-Schlüssel | CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyanoMehr anzeigen |
PubChem CID | 8010 |
ChEBI | CHEBI:33186 |
IUPAC-Name | Propandinitril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11408840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.06 |
5 g |
28.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11467307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.22 |
100 g |
31.62 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11477307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.36 |
500 g |
98.45 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11487307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.0E |
2500 g |
517.44 CHF
2500 Gramm |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenVernetzungsmittel zur Modifikation von Proteinen über Malononitril wird als Vorstufe bei der Herstellung von Krebsmedikamenten, Triamteren, Adenin, Methotrexat, Thiamin, Acrylfasern und Farbstoffen verwendet. Es wird bei der Knoevenagel-Kondensation verwendet, um 2-Chlorbenzalmalonitril durch Reaktion mit 2-Chlorbenzaldehyd herzustellen. Es fungiert als Auslaugemittel für Gold. Es wird als Rohmaterial für die Gewald-Reaktion von Ketonen oder Aldehyden zur Herstellung von 2-Aminothiophen unter Verwendung von elementarem Schwefel und einer Base verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von [1,6]-Naphthyridinen, Gamma-Ketoamiden, 1,4-Dihydropyridin, Chromeno[2,3-b]Pyridin und Dihydro-1,4-Dithiepin-Gerüsten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Essigsäure, Chloroform, Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
109-77-3 | |
MFCD00001883 | |
malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyanoMehr anzeigen | |
CHEBI:33186 |
C3H2N2 | |
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N | |
8010 | |
Propandinitril |
Spezifikation
Malononitrile | |
30°C to 34°C | |
220°C to 222°C | |
C3H2N2 | |
MFCD00001883 | |
773697 | |
malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano | |
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N | |
Propandinitril | |
8010 | |
66.06 |
109-77-3 | |
1.049 | |
112°C | |
1.415 | |
UN2647 | |
14,5711 | |
Soluble aq. soln.,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene. | |
N#CCC#N | |
66.06 | |
CHEBI:33186 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:MALONONITRIL
missing translation for 'einecsNumber' : 203-703-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OO3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen