Learn More
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vernetzungsmittel zur Modifikation von Proteinen über Amidierung. Malononitril wird als Vorstufe bei der Herstellung von Krebsmedikamenten, Triamteren, Adenin, Methotrexat, Thiamin, Acrylfasern und Farbstoffen verwendet. Es wird bei der Knoevenagel-Kondensation verwendet, um 2-Chlorbenzalmalononitril durch Reaktion mit 2-Chlorbenzaldehyd herzustellen. Es fungiert als Auslaugemittel für Gold. Es wird als Rohmaterial für die Gewald-Reaktion von Ketonen oder Aldehyden zur Herstellung von 2-Aminothiophen unter Verwendung von elementarem Schwefel und einer Base verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von [1,6]-Naphthyridinen, Gamma-Ketoamiden, 1,4-Dihydropyridin, Chromeno[2,3-b]pyridin und Dihydro-1,4-dithiepin-Frameworks.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Essigsäure, Chloroform, Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Malononitrile |
Schmelzpunkt | 30°C to 34°C |
Dichte | 1.049 |
Siedepunkt | 220°C to 222°C |
Flammpunkt | 112°C |
Brechungsindex | 1.415 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2647 |
Beilstein | 773697 |
Merck Index | 14,5711 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10254498 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A15046.22,A15046.0E,A15046.06,A15046.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Malononitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Propanedinitrile