Learn More
Cadence Science™ Nadeln für die Tierfütterung, formbarer Edelstahl
Entwickelt für die speziellen Anforderungen von Pharmakologen, Toxikologen, Pathologen und anderen biomedizinischen Forschern, die mit Labortieren arbeiten. Cadence Science™ verformbare Edelstahl-Nadeln für die Tierfütterung sind steril und Einwegartikel.
595.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kanüle für die Tierfütterung |
---|---|
Material | Edelstahl (304) |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tierfütterung |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Gauge | Durchmesser (metrisch) Kugel | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gauge | Durchmesser (metrisch) Kugel | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12393800
|
Cadence Science™
9921 |
20 g | 1,9 mm | 1,5 in. |
610.00 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11948104
|
Cadence Science™
9918 |
18 g | 2,3 mm | 2 Zoll |
595.00 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16367555
|
Cadence Science™
9917 |
18G. | 2,3 mm | 3,1 in. |
595.00 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 304
- Formbar
- Steril
- Einwegprodukt
- 100/Box, 20 x 5/sterilem Beutel
Spezifikation
Kanüle für die Tierfütterung | |
Ja | |
Steril |
Edelstahl (304) | |
Tierfütterung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Nadeln für die Tierfütterung, formbarer Edelstahl