Learn More
Cadence Science™ Nadeln für die Tierfütterung, formbarer Edelstahl
Entwickelt für die speziellen Anforderungen von Pharmakologen, Toxikologen, Pathologen und anderen biomedizinischen Forschern, die mit Labortieren arbeiten. Cadence Science™ verformbare Edelstahl-Nadeln für die Tierfütterung sind steril und Einwegartikel.
Marke:  Cadence Science™ 9917
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16367555
  • 595.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 304
  • Formbar
  • Steril
  • Einwegprodukt
  • 100/Box, 20 x 5/sterilem Beutel
Spezifikation
Spezifikation
Kanüle für die Tierfütterung
Ja
18G.
3,1 in.
Edelstahl (304)
Tierfütterung
Steril
2,3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Nadeln für die Tierfütterung, formbarer Edelstahl > Gauge x Länge: 18 G x 3,1 Zoll; Kugeldurchmesser: 2,3mm