Learn More
Value Plastics Male Luer Slip to Female Luer Thread Adapter Fitting
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
28.07 CHF - 31.90 CHF
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053554
|
Value Plastics
50120-06 |
Polycarbonate |
28.07 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053268
|
Value Plastics
50120-05 |
Polypropylene |
31.90 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standardsHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur