Learn More
Value Plastics Male Luer Slip to Female Luer Thread Adapter Fitting
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Marke:  Value Plastics 50120-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30053268
  • 31.90 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Male Luer Slip, Female Luer Thread
Polypropylene