Learn More
Rogo Sampaic™ Malassez-Zelle
Zur Bestimmung der Partikelanzahl pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit. Rogo Sampaic™ Malassez Zählzellen haben ein einfaches oder doppeltes Raster mit einer Tiefe von 0.2 mm.
155.00 CHF - 260.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Malassez-Zelle |
---|---|
Menge | 1Each. |
Probentyp | Blut |
Tiefe (metrisch) | 0.2 mm |
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11740835
|
Rogo Sampaic™
ZMB024 |
Einfach |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11720845
|
Rogo Sampaic™
ZMB021 |
Doppel |
260.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für Nematoden oder Zellen in der Liquorflüssigkeit
- Sorgt für die genaue manuelle Messungen
Spezifikation
Malassez-Zelle | |
1Each. | |
Blut | |
0.2 mm |