Learn More
Rogo Sampaic™ Malassez-Zelle
Zur Bestimmung der Partikelanzahl pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit. Rogo Sampaic™ Malassez Zählzellen haben ein einfaches oder doppeltes Raster mit einer Tiefe von 0.2 mm.
Marke:  Rogo Sampaic™ ZMB021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720845
  • 260.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Nematoden oder Zellen in der Liquorflüssigkeit
  • Sorgt für die genaue manuelle Messungen
Spezifikation
Spezifikation
Malassez-Zelle
1Each.
0.2 mm
Doppel
Blut
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Malassez-Zelle > Rastertyp:Doppel