Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
318.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Typ | Rolle von sorbierendem Material |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheit am Arbeitsplatz |
Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
Länge (metrisch) | 45,7 m |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17128550
|
3M™
7000001950 |
400 mm |
318.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17158600
|
3M™
7000051880 |
960 mm |
590.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Designed for use in and around the work area to catch leaks and drips
- For use on most non-aggressive liquids
- Very easy to use and to retrieve
- Designed to cover large surfaces
Spezifikation
Grau | |
Sicherheit am Arbeitsplatz | |
45,7 m |
Rolle von sorbierendem Material | |
150 ft. |