Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
Marke:  3M™ 7000051880
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17158600
  • 590.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Entwickelt für den Einsatz im und um den Arbeitsbereich zur Aufnahme von Leckagen und Tropfen
  • Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Sehr einfach zu verwenden
  • Zur Abdeckung großer Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
322,9 L
Sicherheit am Arbeitsplatz
45,7 x 0,96 m
45,7 m
960 mm
85,3 gal.
Rolle von sorbierendem Material
Gehäuse M-B2002
150 ft.
38 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Maintenance Sorbent Roll > 960 mm