Learn More
3M™ Atemschutzmaske, FFP3, mit Ventil, 8833SP
Die 3M™ Atemschutzmaske 8833 ist eine becherförmige Einweg-Atemschutzmaske mit einem bequemen, M-förmigen Nasenclip, einer weichen Kante mit Waffelmuster und einem 3M™ Cool Flow™ Ventil.
Marke: 3M™ 7100091323
17.48 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet FFP3 (NPF 50)-Schutz vor Staub, Nebel auf Ölbasis und andere feine Partikel
- Robustes, becherförmiges Design
- Das 3M™ Cool Flow™ Ventil hilft, die Wärmeentwicklung selbst unter heißen und feuchten Bedingungen zu reduzieren
- Mit Abdichtung des gesamten Gesichts für eine verbesserte Passform und einem weichen, gepolsterten Futter für lang anhaltenden Tragekomfort
- Einzigartiger, M-förmiger Nasenclip für eine besonders individuelle Anpassung der Passform
- Das leichte Doppelgurt-Design, der Nasenschaum und die weiche Kante mit Waffelmuster passen sich bequem an eine Vielzahl von Gesichtsgrößen an
- Das Advanced Elektret-(Filter-)Material erleichtert die Atmung während des Tragens
- Erhältlich in großen oder kleinen Packungsgrößen
- Der weiche Innendichtring verbessert die Gesichtsabdichtung, sorgt für ein bequemeres Tragegefühl und kann, falls die Maske länger als eine Schicht verwendet wird, hygienisch gereinigt werden (verwenden Sie hierfür den 3M™ 105 Reiniger für die Gesichtsabdichtung)
- Die geflochtenen Kopfbänder sind zur einfachen Identifizierung farbig gekennzeichnet: Rot für FFP3
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D, CE-Kennzeichnung | |
Atemschutzgerät | |
5/Packung; 4 Packungen/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen