Learn More
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ XT Beads
MagStrep Strep-Tactin™ XT beads are magnetic beads (5% suspension) to purify Strep-tag™ II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
210.08 CHF - 741.52 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung | 5% (v/v) Suspension in PBS with 0.1% (w/v) Sodium Azide |
---|---|
Support-Typ | 6% Agarose, Crosslinked |
Partikelgröße | 20 to 40 μm |
Form | Resin Slurry |
Ziel | Twin-Strep-tag or Strep-tag II |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17942451
![]() |
IBA Lifesciences
2-5090-002 |
2 mL |
210.08 CHF
2 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17932451
![]() |
IBA Lifesciences
2-5090-010 |
10 mL |
741.52 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Can be used for the purification of strep-tagged fusion proteins in batch in single or high-throughput format.
- Beads show low non-specific protein binding due to their agarose surface and high specificity of Strep-Tactin™ XT towards Strep-tag. This results in outstanding target protein purity and makes the MagStrep beads a perfect tool for the isolation of proteins or the identification of complexes via pull-downs, immunoprecipitation (IP), or co-immunoprecipitation (Co-IP).
- MagStrep Strep-Tactin™ XT beads are suitable for fast small-scale purifications in reaction tubes as well as 96-well plates.
- The beads can be easily and swiftly separated with a magnetic separator. This eliminates the need for centrifugation and reduces the risk of disturbing the pellet or loss of beads within the wash step to zero.
- The elution of target proteins or complexes can be triggered under mild conditions with the biotin-containing Buffer BXT or under denaturing conditions by boiling in SDS gel loading buffer.
Spezifikation
5% (v/v) Suspension in PBS with 0.1% (w/v) Sodium Azide | |
20 to 40 μm | |
Twin-Strep-tag or Strep-tag II |
6% Agarose, Crosslinked | |
Resin Slurry | |
Magnetische Agarose-Beads |
Nur für Forschungszwecke