Learn More
Magnesium, Drehspäne, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11476750
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesium, Drehspäne, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476750
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11476750
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08120.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesium-Späne werden in der Festkörpersynthese mit Ca und Sn verwendet, wodurch eine neue Phase (Ca6.2Mg3.8Sn7) entsteht, die einen beispiellosen Zinnkettentyp aus quadratisch-planaren Zinneinheiten hat. Es ist ein Bauteil im Druckgießen zum Entfernen von Schwefel bei der Herstellung von Eisen und Stahl sowie der Herstellung von Titan im Kroll-Prozess. Es wird häufig für die Herstellung von Mobiltelefonen, Laptops, Tablet-Computern, Kameras und anderen elektronischen Komponenten verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Luft, Stickstoff und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Namenshinweis turnings
Schmelzpunkt 650°C
Siedepunkt 1091°CC
Dichte 1.738
UN-Nummer UN1869
Menge 100 g
Beilstein 4948473
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 24.305
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL08120.0E,L08120.PG2505000,L08120.PG2501000,L08120.22,L08120.36,L08120.PG1001000,L08120.PG1005000
Chargennummer10249406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog NumberL08120.0E,L08120.PG2505000,L08120.PG2501000,L08120.22,L08120.36,L08120.PG1001000,L08120.PG1005000
ChargennummerY28J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog NumberL08120.0E,L08120.PG2505000,L08120.PG2501000,L08120.22,L08120.36,L08120.PG1001000,L08120.PG1005000
ChargennummerP07J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog NumberL08120.0E,L08120.PG2505000,L08120.PG2501000,L08120.22,L08120.36,L08120.PG1001000,L08120.PG1005000
ChargennummerS27J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL08120.0E,L08120.PG2505000,L08120.PG2501000,L08120.22,L08120.36,L08120.PG1001000,L08120.PG1005000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium turnings
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Magnesium, Drehspäne, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >