Learn More
Magnesium, Drehspäne, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Magnesium-Späne werden in der Festkörpersynthese mit Ca und Sn verwendet, wodurch eine neue Phase (Ca6.2Mg3.8Sn7) entsteht, die einen beispiellosen Zinnkettentyp aus quadratisch-planaren Zinneinheiten hat. Es ist ein Bauteil im Druckgießen zum Entfernen von Schwefel bei der Herstellung von Eisen und Stahl sowie der Herstellung von Titan im Kroll-Prozess. Es wird häufig für die Herstellung von Mobiltelefonen, Laptops, Tablet-Computern, Kameras und anderen elektronischen Komponenten verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Luft, Stickstoff und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium |
Namenshinweis | turnings |
Schmelzpunkt | 650°C |
Siedepunkt | 1091°CC |
Dichte | 1.738 |
UN-Nummer | UN1869 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 4948473 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 24.305 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Magnesium turnings
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.